跳轉至內容
TW
ZH
应用
产品
服务
支持
分析化学
细胞培养和分析
化学和合成
医学研究与体外诊断
环境与大麻测试
食品饮料检测和生产
基因组学
材料科学和工程学
微生物检测
mRNA 开发与生产
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
研究和疾病领域
分析化学
细胞培养和分析
化学和生化试剂
临床和诊断
过滤
工业微生物学
实验室耗材
材料科学
分子生物学与功能基因组学
mRNA 开发与生产
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
Sucrose solution
同義詞:
OmniPur
®
Sucrose Solution, 20% W/V
經驗公式(希爾表示法):
C
12
H
22
O
11
分子量::
342.30
Products
產品類別
carbohydrates (1)
stable isotopes (1)
品牌
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (1)
顏色
分子量
外觀
形式
化學成分
品質等級
篩選產品
Showing 1-3 of 3
比較
產品編號
描述
訂價
8590-OP
Sucrose solution,
OmniPur
®
, 20% W/V
展開
查看價格
721891
Sucrose solution,
NMR reference standard, 2 mM in H
2
O:D
2
O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
展開
查看價格
718033
Sucrose solution,
NMR reference standard, 2 mM in H
2
O:D
2
O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M
展開
查看價格