纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
氯化钙 溶液
同義詞:
氯化钙 溶液
經驗公式(希爾表示法):
CaCl
2
CAS號碼:
10043-52-4
分子量::
110.98
Products
產品類別
salts (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (1)
分子量
pH值
外觀
產品線
形式
品質等級
篩選產品
Showing 1-3 of 3
比較
產品編號
描述
訂價
21115
氯化钙 溶液,
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H
2
O
展開
查看價格
21049
氯化钙 溶液,
analytical standard, 1.000 g/L Ca
+2
in hydrochloric acid, traceable to BAM
展開
查看價格
21059
氯化钙 溶液,
0.1 M Ca, analytical standard (for ion-selective electrodes)