纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
百日咳毒素,无盐,
百日咳杆菌
同義詞:
百日咳毒素,
百日咳杆菌
CAS號碼:
70323-44-3
Products
篩選產品
Showing 1-1 of 1
比較
產品編號
描述
訂價
516560
百日咳毒素,无盐,
百日咳杆菌
,
This Pertussis toxin, CAS 70323-44-3, catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt.