NA2F Glycan
同義詞:
(Gal)2(GlcNAc)2(Man)3(GlcNAc)2Fuc, Asialo, galactosylated, biantennary N-glycan, core fucosylated, Mannotriose-[fucosyl-di-(N-acetylglucosamine)], bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
經驗公式(希爾表示法):
C68H114N4O50
CAS號碼:
分子量::
1787.63
Products
產品類別
品牌
生物源
分子量
外觀
純度