纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
锂
同義詞:
锂, Lithium
線性公式:
Li
CAS號碼:
7439-93-2
分子量::
6.94
Products
品牌
Sigma-Aldrich (11)
永續性
沸點(°C)
特點
分子量
製造商
熔點(°C)
外觀
純度
直徑 (mm)
元素
品質等級
應用
試劑種類
篩選產品
Showing 1-14 of 14
比較
產品編號
描述
訂價
499811
锂,
granular, 99% trace metals basis
展開
查看價格
265985
锂,
ribbon, thickness × W 0.38 mm × 23 mm, 99.9% trace metals basis
展開
查看價格
GF47159826
锂,
foil, 25x100mm, thickness 0.6mm, as rolled, 99.9%
展開
查看價格
444456
锂,
granular, 4-10 mesh particle size, high sodium, 99% (metals basis)
展開
查看價格
320080
锂,
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 19 mm, 99.9% trace metals basis
展開
查看價格
265969
锂,
rod, diam. 12.7 mm, 99.9% trace metals basis
展開
查看價格
266000
锂,
ribbon, thickness × W 1.5 mm × 100 mm, 99.9% trace metals basis
展開
查看價格
278327
锂,
wire, diam. 3.2 mm, in mineral oil, ≥98%
展開
查看價格
265993
锂,
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis
展開
查看價格
220914
锂,
wire (in mineral oil), diam. 3.2 mm, 99.9% trace metals basis
展開
查看價格
8.05660
锂,
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
展開
查看價格
GF62158596
锂,
foil, not light tested, 38x200mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%
展開
查看價格
8.18044
锂,
(granular) (protective medium: argon) for synthesis
展開
查看價格
GF40266682
锂,
foil, not light tested, 38x500mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%