纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
LC-Pak 纯化柱
同義詞:
LC-Pak
®
终端过滤器
Products
產品類別
filters (2)
品牌
Milli-Q (2)
體積 (ml)
相容性
品質等級
應用
技術
篩選產品
Showing 1-2 of 2
比較
產品編號
描述
訂價
LCPAK00A1
LC-Pak 纯化柱,
Placed at the point of dispense of Milli-Q
®
IQ/EQ 7 series water systems. Suitable for HPLC, UHPLC, LC-MS and LC-MS/MS analyses.
展開
查看價格
LCPAK0001
LC-Pak 纯化柱,
Placed at the point of dispense of Direct-Q, Milli-Q Direct / Reference, Simplicity and Synergy systems, Designed for trace and ultra-trace organic analysis by HPLC, UHPLC, LC-MS, and LC-MS/MS