纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
p-
Nitroblue Tetrazolium Chloride
同義詞:
p-
Nitroblue Tetrazolium Chloride
經驗公式(希爾表示法):
C
40
H
30
Cl
2
N
10
O
6
CAS號碼:
298-83-9
分子量::
817.64
Products
產品類別
bioactive small molecules (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
顏色
分子量
研究區
品質等級
篩選產品
Showing 1-1 of 1
比較
產品編號
描述
訂價
484235
p-
Nitroblue Tetrazolium Chloride,
NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC₅₀ = 3-4 µM).