纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
4-甲基伞形酮油酸酯
同義詞:
油酸 4-甲基伞形酮酯
經驗公式(希爾表示法):
C
28
H
40
O
4
CAS號碼:
18323-58-5
分子量::
440.61
EC號碼:
242-210-7
Products
產品類別
substrates (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
熔點(°C)
外觀
純度
品質等級
篩選產品
Showing 1-1 of 1
比較
產品編號
描述
訂價
75164
4-甲基伞形酮油酸酯,
lipase substrate, ≥95% (HPCE), solid, suitable for fluorescence