Merck
膜色谱
我们的Natrix®色谱膜技术将下游生产率和多功能性提升到一个新水平。大孔结构与高功能团密度的结合使膜在超高流速下可实现高负载能力和良好的杂质去除率。我们创新的Natrix® 产品为一次性、可缩放形式,具有良好的性能,改善了工艺经济性和设施利用率。
用于一次性生物分子纯化的Natrix® Q强阴离子交换色谱膜
Natrix® Q 色谱膜
作为一种针对生物分子纯化而设计的高容量、高通量强阴离子交换膜色谱设备, Natrix® Q 色谱膜是一种多孔的聚丙烯酰胺水凝胶,含有高密度的悬垂季铵(Q)结合基团,该基团在惰性的大孔膜骨架中直接聚合。 互相连接的孔结构和高功能团密度使膜实现了高流速和通量以及极高的负载量,同时在多种缓冲液条件下均可维持良好的杂质去除率。Natrix® Q 针对任何生物工艺设计改善了生产率、灵活性、经济效用和工艺稳健性。
相关产品资源
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
产品亮点
Webinar: High Productivity Membrane Chromatography: Enabling the Next Generation Bioprocessing Paradigm
网络研讨会:高生产率膜色谱:创造下一代生物处理的典范
基于一次性膜的纯化工艺以及使用创新膜吸附剂实现高容量流通精制的优势
Webinar: Downstream Process Intensification for Virus Purification Using Membrane Chromatography
网络研讨会:膜色谱法病毒纯化下游工艺强化
采用膜色谱改进病毒纯化产率、生产率和生产灵活性,同时通过工艺强化减少成本。
Webinar: Membrane Chromatography Solutions for Single-Use, Intensified mAb Purification
网络研讨会:用于一次性强化单克隆抗体纯化的膜色谱解决方案
学习新型蛋白A亲和膜作为高生产率、真正一次性色谱平台用于强化的单克隆抗体纯化的益处