亲和色谱树脂
亲和色谱通过高度选择性生物化学相互作用来分离复杂的混合物。这种应用广泛的纯化技术可高效地分离目标分子和杂质。我们的亲和树脂系列是为了实现高通量和经济有效的纯化过程而设计,可用于从工艺开发到大规模生产的过程。
蛋白质A亲和树脂
- Eshmuno® A是一种高容量树脂,可用于纯化含Fc蛋白,如单克隆抗体(mAb)。这种树脂可在酸性和碱性条件下消毒。
- ProSep® Ultra Plus 树脂可高效、经济、大规模纯化高滴度单克隆抗体。
- ProSep-vA® High Capacity 树脂是纯化有效分子量大于150 kDa的单克隆抗体、融合蛋白或偶联物的理想选择。它在一系列处理条件下都具有化学和机械稳定性。
- ProSep-vA® Ultra 树脂保留了ProSep®-vA High Capacity的相同性质,同时具有更高的结合能力和改进的工艺经济性,可用于纯化高滴度、大体积发酵原料。
用于血浆纯化的亲和树脂
Eshmuno® P anti-A 和 anti-B 树脂可有效去除来源于血浆的免疫球蛋白(Ig)加工工艺中的抗A和抗B同种凝集素抗体,该抗体与增加的溶血风险有关。
用于蛋白纯化的亲和树脂
Fractogel® Metal Chelate 树脂可高效、经济地分离蛋白质和多肽,特别是组氨酸、半胱氨酸和色氨酸残基暴露的蛋白质,包括组氨酸标签蛋白。
有助于您开展资质认证、风险评估和工艺优化。
为和我们的产品线互为补充,Emprove®计划提供了三种类型的档案,可针对开发和制造运行各环节提供全程支持,包括认证、风险评估和工艺优化环节。这些档案以易于使用的格式对特定于产品的全面测试数据、质量声明和法规信息进行了合并,以简化您的合规性需求。
相关产品资源
产品操作
应用说明:采用 Cygnus F400 Protein A ELISA 试剂盒检测和定量测定Eshmuno® A 树脂上的过滤的蛋白A
应用说明: ProSep® A 色谱树脂: 病毒清除和消毒
手册: 病毒安全性保证:预防、检测、去除
海报:增加临床生产中蛋白A树脂利用率的简单工艺策略
海报: 采用不同商品实现高效单克隆抗体纯化的3步式工艺
技术简介: 清除蛋白A树脂上的苄醇
技术简报: ProSep®-vA Ultra 树脂 300 次循环寿命研究 技术简报: 柠檬酸或醋酸
技术简报: 用于蛋白A色谱的宿主细胞蛋白(HCP) 清除策略
技术简报: 采用中间洗涤步骤增加ProSep®-vA亲和色谱树脂上产品的纯度
用户手册: MiniChrom®预填充色谱柱
产品
产品亮点
通过使用离子交换和亲和色谱介质增加纯度和产率,解决免疫球蛋白纯化挑战的策略。
学习生产规模下蛋白质A亲和色谱树脂的生产率和商品成本计算,包括降低成本的最佳实践策略。
本次网络研讨会将讨论我们的Emprove®计划中针对色谱树脂可萃取物概况的研究设计。
色谱供应计划 作为生物制药行业合作伙伴和供应商中的佼佼者,我们将继续强化供应链,帮助您保持领先地位。