生物工艺细胞系
无论您是生产基因治疗用抗体、重组蛋白还是病毒载体,维持良好生长和产率特性的细胞系都是这类生物制药生产工艺成败的关键。我们的即用型细胞系系统可助您大幅缩短新细胞系开发时间,降低相关成本和风险,从而加速上游开发。这类细胞系经过合理工程改造和设计,可实现合规的生物生产。
其主要特性包括:
- 细胞系提供全面的记录,具有完全可追溯性
- cGMP库存并检验
- 提供经过优化、化学成分明确的配套培养基和补料
- 由技术咨询部门提供支持,提供细胞系有效开发和无缝扩大化的完善用户实验方案
相关产品资源
VirusExpress® LV & AAV
白皮书:悬浮液中瞬时转染慢病毒生产的生物反应器工艺开发和放大生产的注意事项
白皮书:腺相关病毒工艺中保证病毒安全性的多方面策略
CHOZN®
Products
Sf-RVN®平台提高生物工艺安全性
大部分草地夜蛾(Spodoptera frugiperda,如Sf9)细胞中都含有弹状病毒(Rhabdovirus) 这种公认必须清除的工艺污染物。
我们的Sf-RVN®平台为生物工艺提供了一种无弹状病毒的替代方案,可增强对风险的缓解。
Sf-RVN®平台包括Sf9弹状病毒阴性细胞系与配套的化学成分限定培养基,其经过特别配制可获得出色的细胞系生长和生产力。
Sf-RVN®昆虫细胞系与配套的EX-CELL® CD昆虫细胞培养基相结合,可构建适合于生产重组蛋白、病毒疫苗(如用于基因治疗应用的病毒样颗粒(VLP)和腺相关载体(AAV))的高性能平台。
如需订购或了解更多关于Sf-RVN®昆虫细胞系的相关信息,请点击此处。
用于生物制品和重组蛋白生产的CHOZN®平台
我们的CHOZN®平台是一种中国仓鼠卵巢(CHO)哺乳动物细胞表达系统,可轻松快速筛选和扩大化生产生物制品和治疗性重组蛋白的高产率克隆。此产品线包括:
- 高性能CHO细胞系
- 配套培养基和补料
- 经过优化的表达载体
- 稳健的实验方案
现可提供三种CHOZN®细胞系:
- CHOZN® GS -/-细胞系,无需通过MTX代谢筛选剂扩增即可实现快速细胞系开发
- CHOZN® DHFR -/-细胞系,通过MTX代谢筛选剂扩增实现快速细胞系开发
- CHOZN® CHO K1细胞系,通过选择性代谢筛选剂实现快速细胞系开发
这一受到广泛采用的著名CHOZN® GS-/-细胞系基于CompoZr®锌指核酸酶(ZFN)技术,可助您将细胞系开发时间最多缩短八周,同时可确保出色的稳定性,其中>75%的克隆在传代60次后仍能保持>70%的滴度。
针对CHOZN® GS -/-细胞系优化的表达载体包括:
- pCGS3.2标准CHOZN®GS表达载体
- 运行染色质开链UCOE®表达技术的UCOE® GS表达载体
VirusExpress™慢病毒生产平台
为攻克慢病毒(LV)生产难题,我们的VirusExpress™平台提供了基于转染技术的解决方案。此解决方案采用悬浮驯服细胞系、化学成分明确的培养基以及具有临床规模成熟性能的工艺。该平台可大幅缩短工艺开发和扩大化时间,无论在您自己的设施内借助我们的合同制造能力,均可借助此平台加速推进疗法应用。其特性包括:
- cGMP库存并鉴定的细胞
- 化学成分明确的培养基
- 性能经过生物反应器规模细胞生长、质粒转染和慢病毒生产验证
- 提供临床和商用许可
VirusExpress™ 293T慢病毒生产细胞经过专门优化,适用于基因治疗应用慢病毒载体生产。 完善的用户实验方案,指导您从接种培养无缝扩大至转染和病毒生产。稳健的质量记录,可助您完成转基因细胞疗法监管备案和商业化。