光催化剂
光催化是一种在有机化学合成中利用光照来促进和加快化学反应的有力工具。可见光催化技术的普及和发展主要取决于可靠的光催化剂和稳定的光源。我们很荣幸能为您的光催化研究提供助力,加快新化学键的构建和复杂化合物的合成过程。
化学家一直致力于攻克光催化反应的可重复性课题。但问题是,无论是用不同反应装置进行同一反应,还是用同一反应装置进行多次单一反应,情况往往错综复杂。而我们新出的光催化反应解决方案通过针对反应发生的各个阶段提供不同的光反应器,同时提供稳定光源来确保反应前后以及不同批次之间高度一致,从而来减轻这一问题。
我们的光反应器提供稳定的光源,适用于各种不同规模的光催化反应:
- Photo KitAlysis光催化筛选试剂盒可同时开设24个毫克规模的光催化反应,从而优化反应条件。
- SynLED平行光反应器可同时开设16个反应,快速构建合成化合物库,可兼容1-2个 dram样品瓶。
- Penn PhD光催化反应器集LED光照、机械搅拌和冷却功能于一体,可同时加载1 mL至40 mL大小的反应瓶,帮助化学家简化合成流程。
- Bio-Photoreactor BPR200配备LED照明和自冷却散热器,可用于并行光催化反应、生物分子的共价标记以及活细胞实验。
- LightOx PhotoReact 365可提供UV光照,适用于光化学和光生物学高通量筛选反应。
请参见我们的光催化技术文章以确定最适合您需求的光反应器。
随着过渡金属铱和钌等光催化剂和有机小分子吖啶类等光催化剂以及配体的不断扩充和发展、我们有能力为绝大多数光催化反应设计提供一系列广泛丰富的光催化剂。我们的KitAlysis™筛选试剂盒可帮助研究人员快速有效地找到适宜的光催化反应条件。
相关产品资源
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
产品亮点
光氧化还原催化指南
注册以获取免费的光氧化还原催化指南,其中包含先前难以触及的键形成、标准反应设置以及催化剂参考和特性的关键示例。
光氧化还原催化剂在有机和高分子合成中的原理和应用
该网络研讨会讨论了光氧化还原催化剂的基本光物理因素,以及如何将其应用于有机合成中。
使用LightOx PhotoReact 365台式光反应器进行光照研究
光化学和光生物学研究是一个正在快速发展的领域,具有独特的实验要求,并且实现可靠和可重现的样品辐照方法往往与进行研究本身一样具有挑战性。