Buchwald催化剂和配体
作为化学家,您希望全身心地投入于催化剂应用及其相关新化学反应的研究。我们可为您的突破性想法提供无与伦比的Buchwald产品线。 通过与Stephen Buchwald及其在麻省理工学院的研究小组合作,我们很荣幸可以提供一系列高活性和多功能的钯预催化剂和联芳基膦配体,以用于交叉偶联反应形成C-C、C-N、C-O、C-F、C-CF和C-S键。 该配体富含电子,并且高度可调,从而可提供具有多种范围、高稳定性和反应性的催化剂体系。
相应的Buchwald预催化剂对空气、湿度和热稳定,并在常用的有机溶剂中显示出了良好的溶解性。 在交叉偶联反应中使用这些预催化剂通常可使研究人员实现较低的催化剂上样量并缩短反应时间。 另外,使用这类催化剂还可确保有效生成通常不含有还原剂的活性催化物质,并使可确控制配体与钯的比率。预催化剂的独特功能催生了传统Pd来源无法实现的新方法。
Buchwald研究小组所开发的配体、预催化剂和方法易于使用,可轻松完成之前棘手的交叉偶联反应。我们很荣幸为您提供整个Buchwald产品线,帮助您减免合成工艺之中不同反应规模或步骤的专利税。我们已经妥善处理了知识产权(IP)的问题,让您高枕无忧,购买之后即可放心使用!