Key Documents
29044-U
Supelco
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
blue polypropylene cap, red rubber/PTFE septum, pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
blue polypropylene cap
red rubber/PTFE septum
特點
closure type blue polypropylene hole cap
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
接頭
thread for 9 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
预组装的 9mm 开孔带隔垫聚丙烯盖。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)