Key Documents
SML0885
Sigma-Aldrich
bpV (pic)
≥95% V basis
同義詞:
K2 [VO(O2)2C6H4NO2] · 2 H2O, 过氧钒二钾 (pic) 二水合物, 过氧(吡啶)氧钒酸二钾 (V) 二水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
K2VOO2O2C6H4NO2 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
367.27
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% V basis
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
faintly yellow to dark yellow
溶解度
H2O: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
應用
已将 bpV (pic) 用于细胞培养处理,研究 HERV(人内源性逆转录病毒)转录所需的多条通路的激活途径。
生化/生理作用
bpV (pic) 含有一个极性侧链,特异性抑制 PTEN(磷酸酶和张力蛋白同源物),与其母体化合物不同,后者也靶向其他几种磷酸酶。因此,使得 bpV (pic) 成为一种更好的抑制剂。 bpV (pic) 被认为是多发性硬化症(一种自身免疫性疾病)相关的人内源性逆转录病毒的强效激活剂。
bpV (pic) 是一种蛋白磷酸酪氨酸磷酸酶的双过氧钒抑制剂,对磷酸酶和张力蛋白同源物 (PTEN) 具有选择性,PTEN 是一种参与细胞周期调控的肿瘤抑制磷酸酶。PTEN 的 bpV (pic) IC 50 值为 31 nM,相比之下,PTPβ 为 12.7 μM,PTP-1β 为61μM。bpV (pic) 也可作为胰岛素类似物和激活胰岛素受体激酶 (IRK)。
其他說明
光敏性
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Compound signaling activates endogenous retroviruses by inducing enhancer and gene-neighborhood transcription.
Azebi S, et al.
bioRxiv, 284695 (2018)
Phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome ten (PTEN) as a molecular target in lung epithelial wound repair.
Lai J P, et al.
British Journal of Pharmacology, 152(8), 1172-1184 (2007)
Junmei Wang et al.
Molecular brain, 14(1), 155-155 (2021-10-13)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is the most common motor neuron (MN) disease, with no present cure. The progressive loss of MNs is the hallmark of ALS. We have previously shown the therapeutic effects of the phosphatase and tensin homolog (PTEN)