重要文件
S4568
Sigma-Aldrich
SCH 58261
≥98% (HPLC), solid
同義詞:
7-(2-苯乙基)-5-氨基-2-(2-呋喃基)-吡唑并-[4,3-e]-1,2,4-三唑并[1,5-c]嘧啶
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
選擇尺寸
變更視圖
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H15N7O
CAS號碼:
分子量::
345.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
off-white
溶解度
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES 字串
Nc1nc2n(CCc3ccccc3)ncc2c4nc(nn14)-c5ccco5
InChI
1S/C18H15N7O/c19-18-22-16-13(11-20-24(16)9-8-12-5-2-1-3-6-12)17-21-15(23-25(17)18)14-7-4-10-26-14/h1-7,10-11H,8-9H2,(H2,19,22)
InChI 密鑰
UTLPKQYUXOEJIL-UHFFFAOYSA-N
應用
SCH 58261被用于阻断A2α腺苷酸受体,以研究神经元中前列腺酸性磷酸酶的信号传导。4
生化/生理作用
A2A 腺苷受体拮抗剂。
SCH 58261能够降低TNF-α、Fas-L、Bax表达以及JNK-MAPK通路的活化水平。它具有神经保护作用,因为它可以减少神经元的脱髓鞘。 SCH 58261能够提高多巴胺的分泌浓度并引发运动致敏,这是一个有吸引力的潜在帕金森氏病治疗方法。
特點和優勢
《受体分类和信号转导》手册的 腺苷受体页有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)