重要文件
EPI003
Sigma-Aldrich
原位组蛋白脱乙酰酶(HDAC)活性荧光测定试剂盒
100 assays in 96 well plates
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.41
用途
100 assays in 96 well plates
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
组蛋白脱乙酰化酶(HDAC)是从组蛋白中去除乙酰基的一大类酶。HDAC位于细胞质和细胞核中,并且在两个位置之间有一些穿梭。
Sigma′s原位HDAC活性荧光测定试剂盒提供了一种直接,快速,基于荧光的方法来测量培养细胞中的HDAC活性。该过程仅需要两个步骤,均在原始的96孔细胞培养板中执行。首先,将细胞培养基替换为含有乙酰化赖氨酸侧链的细胞可渗透HDAC底物。在随后的孵育过程中,HDAC底物进入细胞并被细胞内HDAC脱乙酰化。在第二步中,添加显影剂以裂解细胞并裂解脱乙酰化的HDAC底物以释放荧光团。产生的荧光可以在Ex/Em = 368/442 nm处定量。该测定法非常适合单个或高通量筛选。
應用
原位组蛋白脱乙酰化酶(HDAC)活性荧光测定试剂盒已用于测定HDAC活性。
生化/生理作用
已显示位点特异性组蛋白乙酰化和脱乙酰化分别激活或抑制真核基因转录,因此,组蛋白脱乙酰化酶(HDAC)在生物体发育和疾病中起关键作用。在癌症中观察到HDAC的突变或异常表达。
特點和優勢
  • 简便、灵敏、可靠的两步法
  • 在同一细胞培养平板上进行所有步骤
  • 使用荧光法
  • 样品类型:培养、贴壁和混悬细胞
  • 适用于独立测试或高通量分析和动力学研究
  • 方便的96孔微孔板规格
  • 适用于筛选HDAC抑制剂或激活剂
  • 适用于研究影响HDAC活性的生长因子或其他调节剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Covalent modifications of histones during development and disease pathogenesis.
Bhaumik S R, et al.
Nature Structural and Molecular Biology, 14(11), 1008-1008 (2007)
The biology of HDAC in cancer: the nuclear and epigenetic components.
Handbook of Experimental Pharmacology, 206, 13-37 (2011)
Targeting histone deacetylase activity to arrest cell growth and promote neural differentiation in Ewing sarcoma.
Souza B K, et al.
Molecular Neurobiology, 1-17 (2018)
Christina Stache et al.
Neurosurgical focus, 41(6), E14-E14 (2016-12-03)
OBJECTIVE In this study, the authors investigated the underlying mechanisms responsible for high tumor recurrence rates of adamantinomatous craniopharyngioma (ACP) after radiotherapy and developed new targeted treatment protocols to minimize recurrence. ACPs are characterized by the activation of the receptor
Long Jin et al.
Theriogenology, 87, 298-305 (2016-10-16)
Cloning remains as an important technique to enhance the reconstitution and distribution of animal population with high-genetic merit. One of the major detrimental factors of this technique is the abnormal epigenetic modifications. MGCD0103 is known as a histone deacetylase inhibitor.