certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 651
traceable to Ph. Eur. N0850000
traceable to USP 1463858
API 家族
nimodipine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , NR3C2(4306)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
尼莫地平是一种众所周知的钙拮抗剂,除了是脑血管反应性的抑制剂外,它还是一种中度脑血管扩张剂。它被认为是通过减少钙向神经细胞的流入而具有细胞保护作用。它被接受用于治疗迟发性缺血性功能障碍,通常用于老年脑功能障碍和痴呆的研究。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
尼莫地平用作药物标准品,用于通过各种电化学 和分光光度 技术测定药物制剂和复合剂型中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA0583。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
客戶也查看了
The atomic absorption spectrophotometric method for indirect determination of nimodipine in tablets
Turkish Journal of Chemistry, 29(2), 141-146 (2005)
Facile spectrophotometric determination of nimodipine and nitrazepam in pharmaceutical preparations
Analele Universitatii Bucuresti: Chimie , 20(1), 189-196 (2011)
Enantiospecific determination of nimodipine in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Journal of Chromatography A, 712(1), 45-53 (1995)
Effect of oral nimodipine on cerebral infarction and outcome after subarachnoid haemorrhage: British aneurysm nimodipine trial.
BMJ (Clinical Research ed.), 298(6674), 636-642 (1989)
Assay of nimodipine-an anti hypertensive drug, in bulk form and pharmaceutical formulations by cathodic adsorptive stripping voltammetry
International Journal of Electrochemical Science, 6(1), 37-51 (2011)