文件
SX1244
Supelco
硫酸
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
同義詞:
Oil
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2SO4
CAS號碼:
分子量::
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
231-639-5
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸汽壓力
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
化驗
95.0-98.0%
形狀
liquid
雜質
≤2 ppm Substances reducing permanganate (as SO2)
燃燒殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
pH值
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
正離子痕跡
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤0.01 ppm
Au: ≤0.3 ppm
Ca: ≤0.3 ppm
Cr: ≤0.2 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
K: ≤0.3 ppm
Mg: ≤0.3 ppm
Mn: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤2 ppm
Na: ≤0.3 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
Pb: ≤0.3 ppm
Sn: ≤0.2 ppm
Ti: ≤0.3 ppm
Zn: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
SX1244PC-5 and SX1244-75 are packaged in poly coated glass bottles
分析報告
Aluminum (Al): 0.2ppm max
Ammonium (NH4): 2ppm max
Appearance: To pass test
Arsenic (As): 0.01ppm max
Assay: 95.0-98.0%
Calcium (Ca): 0.3ppm max
Chloride (Cl): 0.2ppm max
Chromium (Cr): 0.2ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.1ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.3ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Mercury (Hg): 5ppb max
Nickel (Ni): 0.1ppm max
Nitrate (NO3): 0.5ppm max
Potassium (K): 0.3ppm max
Residue after ignition: 5ppm max
Sodium (Na): 0.3ppm max
Substances reducing permanganate (as SO2): 2ppm max
Tin (Sn): 0.2ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.2ppm max
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1