文件
MABN1837
Sigma-Aldrich
抗-AGE抗体,羧甲基赖氨酸抗体,克隆6C7
clone 6C7, from mouse
同義詞:
N(epsilon)-(carboxymethyl) lysine, CML, AGE-CML, N-epsilon-CML, AGE-CML (6C7) Antibody
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6C7, monoclonal
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
rat, human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
同型
IgG2aκ
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
晚期糖基化终产物(AGE)的慢性积累是衰老、高脂血症和糖尿病的共同特征,并影响蛋白质、脂质和DNA的功能。尽管认为AGE产物的形成主要是内源性过程,但某些外部因素(例如某些饮食产品和吸烟)会增加组织中AGE的水平。在某些条件下,葡萄糖可通过糖基化过程与血浆蛋白形成共价加合物。糖基化是通过赖氨酸侧链和蛋白质的N末端氨基还原碳水化合物的非酶促反应。术语AGE通常是指非反应性终末产物,例如N-羧甲基赖氨酸(CML)以及反应性前体,例如甲基乙二醛(MG)。CML是一种AGE产物,由于氧化应激和化学糖基化作用,通常在蛋白质和脂质上发现。过度糖基化可通过改变酶活性,受体功能和分子构象来破坏蛋白质功能。蛋白质糖基化和随后形成的AGE产物有助于糖尿病相关并发症的发病机理,例如视网膜病变、肾病和神经病。与骨矿物质密度无关,较高水平的CML与老年人较高的髋部骨折风险有关。AGE产物与多种细胞表面AGE结合受体(RAGE)相互作用,导致其内吞和降解。它还可以在细胞中产生促氧化剂和促炎症事件。AGE产品还可能导致许多退行性疾病的发展或恶化,包括阿尔茨′海默氏病。(参考文献:Cai, W., et al. (2002). Mol.Med 8 (7): 337-346; Barzilay, JI et al (2014).J. Bone Miner.Res. 29(5):1061-1066)。
特異性
克隆6C7与羧甲基赖氨酸修饰的蛋白发生特异性反应。
免疫原
羧甲基赖氨酸­修饰的匙孔血蓝蛋白(KLH)。
應用
抗AGE,羧甲基赖氨酸,克隆6C7,目录号MABN1837是一种高度特异性的小鼠单克隆抗体,靶向羧甲基赖氨酸(CML)修饰的蛋白质,并已在免疫组织化学(石蜡)中进行了检验。
研究类别
神经科学
品質
通过免疫组织化学在小鼠肾脏组织中进行评估。
免疫组织化学分析:该抗体以1:50稀释度在饲喂高AGE饮食的小鼠的肾脏组织中检测到AGE,羧甲基赖氨酸。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2a,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1