Key Documents
ABE217
Sigma-Aldrich
抗-CUX1抗体,a.a.861
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Homeobox protein cut-like 1, CCAAT displacement protein, CDP, Homeobox protein cux-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CUX1(1523)
一般說明
同源盒蛋白切样1(CUX1)也称为CCAAT置换蛋白(CDP)和同源盒蛋白cux-1。CUX1被认为可能通过防止启动子上CCAAT因子的结合来抑制参与哺乳动物发育的发育调节基因的表达。CUX1还通过与基质附着区β(MARβ)结合来抑制T细胞受体(TCR)β增强子功能,并且是nf-munr阻遏物的组分,其与免疫球蛋白重链增强子的基质附着区(MAR)结合。
特異性
其他同源性:小鼠(95% 序列同源性)。
该抗体识别CUX1从861开始的氨基酸区域。该抗体预期可与全部已知的CUX1亚型发生交叉反应。
免疫原
GST标记的重组蛋白对应于人CUX1的从861开始的氨基酸区域。
表位:从861开始的氨基酸区域
應用
免疫沉淀分析:1.25 µg代表性批次免疫沉淀500 µg HeLa核提取物中的CUX1。
Alexa Fluor是Life Technologies的注册商标。
检测Cux1使用该兔多克隆抗体,抗CUX1抗体,a.a.861经验证可用于蛋白质印迹& IP。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹在 HeLa 核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.25 µg/mL代表性批次在10 µg HeLa核提取物中检测到CUX1。
標靶描述
观察值~200 kDa和~ 110 kDa。Uniprot描述了11种不同的亚型。全长蛋白已被描述为200 kDa,并被蛋白水解切割成p150,p110,p90和p80亚型。此外,p75亚型是选择性剪接的结果(Sansregret, L, et al. (2008).Gene.412(1-2):84-94.)。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
HeLa 核提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kawssar Harb et al.
eLife, 11 (2022-03-10)
In the neocortex, functionally distinct areas process specific types of information. Area identity is established by morphogens and transcriptional master regulators, but downstream mechanisms driving area-specific neuronal specification remain unclear. Here, we reveal a role for RNA-binding proteins in defining
Balraj Singh et al.
PloS one, 11(7), e0159072-e0159072 (2016-07-09)
We have previously shown that only 0.01% cells survive a metabolic challenge involving lack of glutamine in culture medium of SUM149 triple-negative Inflammatory Breast Cancer cell line. These cells, designated as SUM149-MA for metabolic adaptability, are resistant to chemotherapeutic drugs