Key Documents
71591-M
Sigma-Aldrich
StrepTag II 抗体 HRP 结合物
Novagen®
同義詞:
HRP StrepTag II, StrepTag II Detection
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
共軛
horse radish peroxidase (HRP)
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
形狀
liquid
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
技術
western blot: suitable
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Strep•TagII抗体HRP结合物可用于Strep•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL>融合蛋白的一步纯化。
Strep•Tag II抗体HRP结合物*是一种过氧化物酶结合的Strep• Tag II单克隆抗体*,可用作单一检测试剂,从而消除与二级试剂相关的交叉反应性。该Strep•TagII 抗体 HRP结合物可检测含量低至5 ng 的Strep•Tag II 融合蛋白。
* 用于蛋白质纯化和检测的Strep•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL>技术受美国专利号5,506,121、英国专利号2,272,698和法国专利号93 13 066保护。Strep•Tactin<TMSYMBOL></TMSYMBOL>受美国专利号6,103,493的保护。这些产品仅供研究使用。有关商业使用许可证的信息可从IBA GmbH,Rudolf-Wissell-Str. 28,D-37079 Goettingen,Germany获得。
應用
Strep-Tag II抗体HRP结合物以1:4000的稀释度产生强烈的信号,用于蛋白质印迹和斑点印迹。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
StrepTrap is a trademark of Cytiva
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Masatoshi Wakamori et al.
Protein expression and purification, 74(1), 88-98 (2010-07-06)
The bacterial co-expression method is a useful protein expression technique to reconstitute a hetero-oligomeric protein complex in vitro. However, during the plasmid subcloning for co-expression, unintended cleavage at the sequences of target cDNAs becomes more frequent as the number of