Merck
全部照片(7)
文件
05-1308
Sigma-Aldrich
抗-泛素抗体,Lys63 特异性,克隆Apu3,兔单克隆
clone Apu3, from rabbit
同義詞:
Anti-Ubiquitin, Clone Apu3 Anti-Ubiquitin, Lys63-Specific Ubiquitin Antibody
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Apu3, monoclonal
物種活性
rat, human, mouse, rabbit
技術
cell based assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... UBAP2(55833)
一般說明
提供双泛素蛋白!
双泛素(Lys63连接)重组蛋白(17-10388
通过泛素(Ub)的Lys63残基连接的聚泛素链与非蛋白水解功能(例如信号转导)相关。Lys63连接的polyUb链以高度受控的方式连接NFκB信号的成分,遗传证据表明Lys63连接的Ub链参与应激反应和DNA修复。在酵母中的研究表明,Lys63连接的Ub链刺激内吞作用。
相反,通过泛素的Lys48残基连接的多聚泛素链最常与靶向蛋白质体降解的蛋白质相关。
特異性
基于序列同源性,预计具有广泛的物种交叉反应性。
识别Lys63连接的泛素。 不识别在Lys48连接的泛素或游离泛素。
免疫原
使用的免疫原是在Lys63连接的人双泛素。
表位:Lys63泛素化位点
應用
免疫沉淀:
兔单克隆抗泛素(Lys-63特异性),克隆Apu3,从HeLa细胞裂解液中沉淀出含泛素的蛋白。
免疫组织化学:
大肠癌组织切片的泛素(Lys63特异性)染色仅限于肿瘤细胞。
流式细胞术:
使用抗泛素Lys63特异性(#05-1308)(蓝色)和兔IgG对照(红色)对Jurkat细胞进行流式细胞术分析。
抑制试验:
抗泛素,Lys63特异性与K63-多泛素链的预孵育在蛋白印迹中抑制了与HeLa细胞裂解液的结合。
免疫细胞化学:
大肠癌组织切片的泛素(Lys63特异性)染色仅限于肿瘤细胞。 在小鼠,大鼠和兔子的脑切片中也检测到阳性染色。
抗泛素抗体,Lys63特异性,克隆Apu3是一种用于检测泛素的高质量兔单克隆抗体,已在抑制试验(PIA)、免疫细胞化学(ICC)、免疫沉淀(IP)、免疫组织化学(IHC)和蛋白质印迹(WB)中得到验证。
研究子类别
泛素 & 泛素代谢
研究类别
信号传导
品質
蛋白免疫印迹分析:
该抗体的1:1000稀释液通过蛋白质印迹检测到Lys-63泛素链,但未检测到游离泛素或Lys48多聚泛素链。
標靶描述
变化
外觀
形式:纯化
蛋白A纯化
蛋白A纯化的重组兔单克隆抗体,由与CHO重组抗体系统中产生的兔Fc尾融合的人源化fAb片段组成。在0.1M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05% 叠氮化钠中提供。
儲存和穩定性
自收到之日起,在-8°C条件下可稳定保存1年。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
Lys63多泛素链。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1