重要文件
04-796
Sigma-Aldrich
抗-Akt1/PKBα抗体(克隆W24 | 04-796)
clone AW24, from rabbit
同義詞:
AKT1 kinase, Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
選擇尺寸
變更視圖
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AW24, monoclonal
物種活性
human, rat, mouse
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
AKT1基因编码的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶在血清饥饿的原代和永生化成纤维细胞中催化失活。AKT1 和相关的AKT2 由血小板衍生生长因子激活。激活是迅速的、特异性的。在发育中的神经系统中,AKT是诱导经元存活的生长因子的关键介导因子。存活因子通过激活丝氨酸/苏氨酸激酶AKT1,能够以与转录无关的形式抑制细胞凋亡。然后,AKT1可以使凋亡机制的组分磷酸化并失活。已经发现了该基因的多个 可变剪接的转录变体。
特異性
该抗体可识别Akt1/PKBα。
免疫原
对应于大鼠Akt1/PKBαC 末端(残基 466-480)的合成肽(C-RPHFPQFSYSASGTA)。
表位:C端
應用
抗-Akt11抗体(克隆AW24)可检测Akt1/PKB水平α&已有相关文献发表& 经验证可用于 WB & IP。
研究子类别
PI3K、Akt & mTOR 信号传导
研究类别
信号传导
品質
已通过蛋白质印迹对人HEK293细胞的RIPA裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在人HEK293细胞的RIPA裂解液中检测到Akt1/PKBα。
標靶描述
~60 kDa
聯結
替代:05-796
外觀
含0.05% 叠氮化钠中的培养上清液
含0.05% 叠氮化钠的培养上清液
形式:纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HEK293 细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
María de la Fuente-Fernández et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-25)
The incidence of metabolic syndrome (MetS) is increasing worldwide which makes necessary the finding of new strategies to treat and/or prevent it. The aim of this study was to analyze the possible beneficial effects of a carob fruit extract (CSAT+®)
Daniel González-Hedström et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-06-07)
Aging is one of the major risk factors for suffering cardiovascular and metabolic diseases. Due to the increase in life expectancy, there is a strong interest in the search for anti-aging strategies to treat and prevent these aging-induced disorders. Both
Karen Keeshan et al.
Blood, 116(23), 4948-4957 (2010-09-02)
Tribbles homolog 2 (Trib2) is a pseudokinase that induces acute myelogenous leukemia (AML) in mice and is highly expressed in a subset of human AML. Trib2 has 3 distinct regions, a proline-rich N-terminus, a serine/threonine kinase homology domain, and a