Key Documents
04-1585
Sigma-Aldrich
抗-IL-18 抗体,克隆12E7.1
clone 12E7.1, from mouse
同義詞:
interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), IL-1 gamma, IFN-gamma-inducing factor, iboctadekin, interleukin-18, Interleukin-1 gamma, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
12E7.1, monoclonal
物種活性
human, mouse
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgMκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IL18(3606)
mouse ... Il18(16173)
一般說明
白介素-18(UniProt: Q14116;又称为IL-18, Iboctadekin,干扰素γ诱导因子、IFN-γ-诱导因子、白介素-1 γ、IL-1 γ)通过IL18(又称为IGIF、IL1F4)基因(基因ID:3606)编码。IL-18是一种促炎细胞因子,可引起先天和获得性反应。它由一个前肽(aa 1-36)合成,随后被半胱天蛋白酶1和4切割,产生活性的成熟形式。据报道,IL-18在单核细胞、巨噬细胞、上皮细胞、成骨细胞、角化细胞和滑膜成纤维细胞中组成性表达。它在肾上腺皮质细胞中的表达也有报道。成熟的IL-18通过与IL-18受体α(IL-18α)结合形成低亲和力的二元复合物,募集IL-18β形成高亲和力复合物,导致NF-kB和MAP激酶途径的激活。IL-18可与IL-12协同诱导T-辅助性细胞和自然杀伤细胞的干扰素-γ合成。
免疫原
对应于人IL-18的KLH缀合的线性肽。
應用
免疫组化分析:1:250先前批次在人扁桃体组织中检测到IL-18。
免疫组织化学分析:1:250先前批次在发炎的皮肤和正常人脾组织中检测到IL-18。
抗IL-18抗体,克隆12E7是一种针对IL-18抗体,可用于IH、FC。
研究子类别
细胞因子&细胞因子受体
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
已经过小鼠脾细胞流式分析验证。
流式细胞分析: 1 g的该抗体在小鼠脾细胞中检测到IL-18。
標靶描述
观测值〜24 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgMκ,溶于含有PBS和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
控制
小鼠脾细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2