Key Documents
700318P
Avanti
Deoxycholic acid disulfate trisodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
3α, 12α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid disulfate trisodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H37Na3O10S2
CAS號碼:
分子量::
618.64
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700318P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3