Key Documents
CBR01158
Sigma-Aldrich
N-(3-Methoxybenzyl)glycine
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13NO3
CAS號碼:
分子量::
195.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
形狀
solid
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COc1cccc(CNCC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-9-4-2-3-8(5-9)6-11-7-10(12)13/h2-5,11H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
OGPDDYUQRFSYEJ-UHFFFAOYSA-N