Key Documents
737003
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-methylcyclopentane hydrochloride
97%
同義詞:
1-Methylcyclopentanamine hydrochloride, 1-Methylcyclopentylamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H14ClN
CAS號碼:
分子量::
135.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
135-140 °C
SMILES 字串
Cl.CC1(N)CCCC1
InChI
1S/C6H13N.ClH/c1-6(7)4-2-3-5-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChI 密鑰
HIACBHAMKCSYFB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3