重要文件
700843
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP
同義詞:
(R)-7,7′-双[二(3,5-二甲基苯基)膦基]-2,2′,3,3′-四氢-1,1′-螺二茚, (R)-7,7′-双[二(3,5-二甲基苯基羟亚磷基)]-1,1′-螺二氢茚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C49H50P2
CAS號碼:
分子量::
700.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +64.0, c = 1 in chloroform
反應適用性
reagent type: ligand
mp
>300 °C
官能基
phosphine
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
InChI 密鑰
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)