文件
560111
Sigma-Aldrich
(-)-(18-冠-6)-2,3,11,12-四羧酸
同義詞:
(2S,3S,11S,12S)-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid, 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H24O14
CAS號碼:
分子量::
440.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −65 in 1% methanol
mp
208-210 °C (lit.)
InChI
1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI 密鑰
FZERLKNAJSFDSQ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
Preparation of optically active lysine-specific demethylase 1 inhibitor NCL-1 as a potential antitumor agent
Used as:
Chiral NMR solvating agent for determining the enantiomeric purity and absolute configuration of β-amino acids
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3