文件
305839
Sigma-Aldrich
3-二甲胺基丙烯醛
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NCH=CHCHO
CAS號碼:
分子量::
99.13
Beilstein:
969389
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.584 (lit.)
bp
270-273 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)\C=C\C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6(2)4-3-5-7/h3-5H,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
3-Dimethylaminoacrolein was used in synthesis of:
  • benzochlorins, benzoisobacteriochlorins and benzobacteriochlorins
  • styryl-substituted Z/E-chlorin derivatives with chlorophyll-a skeleton
  • Y shaped cyanines having dimethylamino end groups
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Efficient new syntheses of benzochlorins, benzoisobacteriochlorins, and benzobacteriochlorins.
Graca M, et al.
Tetrahedron Letters, 31(10), 1365-1368 (1990)
Triple-branched cyanine dyes.
Dale J and Eriksen OI.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 42(4), 242-246 (1988)
Synthesis of Styryl-substituted Z/E-Chlorin Derivatives with Chlorophyll-a Skeleton
Wang J-J, et al.
Chin. J. Chem., 24(7), 933-938 (2006)