Merck
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP (No Additives)
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP (No Additives) application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec ® 纤维素 DMP 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
产品编号
说明
价格
米赛林 盐酸盐
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; (100, A)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase