Merck
HPLC Analysis of AQC-Amphetamine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
HPLC Analysis of AQC-Amphetamine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準品
产品编号
说明
价格
D-安非他明 半硫酸盐 溶液
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
D-苯丙胺 半硫酸盐
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 220 nm