返回
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
Products
制造商
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium,
foam, thickness 50 mm, Zn95%/Al 4%/Cu 1%/Mg%, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm