返回
三乙基硼氢化锂
®
溶液
别名:
三乙基硼氢化锂 溶液
线性分子式:
Li(C
2
H
5
)
3
BH
CAS号:
22560-16-3
分子量:
105.94
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物质形态
质量水平
试剂类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
179728
三乙基硼氢化锂
®
溶液,
1.0 M lithium triethylborohydride in THF