返回
SupelMIP
®
Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube
Products
产品分类
tubes (1)
品牌
Supelco (2)
化学成分
容量 (ml)
质量水平
应用
包装大小
技术
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
53209-U
SupelMIP
®
Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube,
bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
展开
查看定价
53210-U
SupelMIP
®
Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube,
bed wt. 25 mg, volume 10 mL , LRC, pk of 50