返回
Neosaxitoxin solution
别名:
neo
-Saxitoxin solution, NeoSTX
经验公式(希尔记法):
C
10
H
17
N
7
O
5
CAS号:
64296-20-4
分子量:
315.29
Products
品牌
Supelco (1)
分子量
制造商
形式
质量水平
应用
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
41619
Neosaxitoxin solution,
20 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration), certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland