返回
Neoeriocitrin
别名:
(
S
)-3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside], Eriodictyol 7-neohesperidoside
经验公式(希尔记法):
C
27
H
32
O
15
CAS号:
13241-32-2
分子量:
596.53
EC 号:
236-215-3
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
制造商
物质形态
纯度
质量水平
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
PHL84242
Neoeriocitrin,
phyproof
®
Reference Substance
展开
查看定价
72129
Neoeriocitrin,
~95% (HPLC)