返回
二甲基乙二肟
别名:
2,3-丁二酮二肟, 丁二酮肟
线性分子式:
CH
3
C(=NOH)C(=NOH)CH
3
CAS号:
95-45-4
分子量:
116.12
EC 号:
202-420-1
Products
产品分类
building blocks (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
分子量
熔点(°C)
物质形态
纯度
质量水平
官能团
马库什类别
马库什群组
特级
ACS reagent (2)
Puriss (1)
Puriss P.A. (1)
筛选产品
Showing 1-3 of 3
比较
货号
说明
价格
162574
二甲基乙二肟,
ACS reagent, ≥99%
展开
查看定价
03858
二甲基乙二肟,
≥97.0% (TLC)
展开
查看定价
40390
二甲基乙二肟,
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ni, ≥99.0% (TLC)