返回
Aquivion
®
SO
3
H
别名:
Aquivion
®
SO
3
H
线性分子式:
[CF
2
CF(OCF
2
CF
2
SO
3
H)]
m
[CF
2
CF
2
]
n
CAS号:
1163733-25-2
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
长度(cm)
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
802751
Aquivion
®
SO
3
H,
membrane sheet, stabilized CF
3
polymer chain ends, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO
3
H, L × W × thickness 18 cm × 18 cm × 150 μm