返回
Aquivion
®
D79-25BS
别名:
Aquivion
®
SO
3
H-形式
线性分子式:
(C
4
HF
7
O
4
S .C
2
F
4
)
x
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
可持续性
特色
物质形态
化学成分
质量水平
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
802565
Aquivion
®
D79-25BS,
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 790 g/mole SO
3
H, contains CF
3
polymer chain ends as stabilizer