生物工艺色谱柱
色谱柱是成功分离重要分子的关键。我们提供从实验室到中试和工艺规模的色谱柱,从筛选到大规模生产,均可实现稳定一致的性能以及所需的工艺灵活性。
Vantage®柱可用于研究、开发和生产用途
Vantage®色谱柱是制药和生物技术应用中开发、中试或生产阶段纯化的理想选择。Vantage®柱可实现小规模生产所需的简单组装、从研发到中试的可缩放性和零死区而设计。
- 我们的 Vantage® L 系列实验室柱用于研究开发,是小颗粒介质应用的理想选择。
- 我们的 Vantage® A2 系列色谱柱适用于具有更高分辨率的刚性色谱介质
- 我们的 Vantage® S2 色谱柱为各种应用带来了灵活性。
QuikScale® 可缩放柱系列
这种性能稳定、可扩展的色谱柱系列最大程度增加工艺产率,增进生产率,缩短产品上市时间。QuikScale® 柱可在更快的线性速度实现超高的通量和更高的产品纯度。它们适用于所有介质类型,可轻松、均匀地填充,在各种应用中实现了最优分辨率。
创新的流量分配器确保完全、均匀地利用介质,实现可重复的、可靠的分离。高流量产品(操作压力达7巴,流速达1,000 cm/h)最大程度提高了工艺设计灵活性。这使我们在处理具有高流量和/或背压要求的介质时可以采用更大的床高设置。
QuikScale® 色谱柱设计用于:
- 全系列的柱直径(从70mm到630mm)和高度(从550mm到1,100mm)以及床填料孔径(10,20,30µm)带来的可缩放性
- 各种应用- 归功于多种柱材料(玻璃、丙烯酸、不锈钢)
用于工艺规模应用的IsoPak™柱
IsoPak™柱迅速、高度可重复,提供一致的色谱结果,是工艺规模应用的理想选择。令IsoPak™柱脱颖而出的是其可重复的装填和取出过程。由于独特的阀门设计,树脂浆是直接泵入柱中,无需去除顶部的流动池即可装填和取出。通过封闭操作,大幅降低了操作员与色谱介质的接触。
IsoPak™ 柱有各种直径(440 到1,400 mm和更高)、管材料和床高(500 到1,000 mm)它们提供:
- 一致的装填和取出过程,实现可重复的结果
- 易于维护
- 可缩放性