代谢物文库
代谢物文库让您可以在代谢组学测试和分析中轻松定位数百种代谢物,最常见的应用包括代谢物鉴定和定量(MS和NMR)、功能性细胞测定和表型筛选。我们提供的小分子代谢物文库和试剂盒包含广泛的主要代谢物化合物,涵盖了关键的代谢途径,包括糖酵解/糖异生、磷酸戊糖、TCA循环和尿素循环。为方便起见,化合物以经济即用的形式提供,从而用于手动和自动工作流程中。
我们为您的质谱代谢组学应用提供IROA Technologies孔板小生化分子代谢物库,这些文库涵盖了广泛的主要代谢通路。
代谢物标准品文库
- 有机酸标准品代谢物文库(OAMLS)
- 脂肪酸标准品代谢物文库(FAMLS)
- 胆汁酸–肉碱–甾醇标准品代谢物文库(BACSMLS)
- 质谱标准品代谢物文库(MSMLS)
- 大规模标准品代谢物文库(LSMLS)
这些高纯度(> 95%)的化合物可以装于七个聚丙烯架子中的96孔板便捷形式提供,每孔干重为5μg,可用作标准品单独进样,或混合以每次进样分析多种混合物。这些试剂盒包含孔板分布图、用户手册和MLSDiscovery™软件工具(用于数据提取、处理和存储,以支持内部文库的构建)。
我们还允许订购单一孔板化合物,以更好地满足您的研究需求。
TruQuant IQQ
TruQuant IQQ是一种复杂的定量系统,可同时准确生物学测定少量生物样品中数百种生化物质。TruQuant IQQ方案试剂盒为500多种化合物提供了一套软件解决方案,以及一套复杂的内标,其中的化合物可处理电离低效率/基质效应,实现抑制数据校正、完整跨平台定量重现性、化合物鉴定验证、以及持续的仪器质量检查/质量控制。