有机催化剂
有机催化剂(由碳、氢、氧、氮、硫或磷组成的小分子)可用于激活化学反应,现已成为绿色化学工具箱中必不可少的组成部分。虽然几乎所有催化剂通常都是符合可持续发展的理念,但有机催化剂远不止于满足绿色化学的12条原则。由于它们可在对空气或水不敏感的温和条件下与各种官能团发生反应,因此有机催化剂可以减少确定目标化合物所需的合成步骤,从而节省了能源并降低了成本。作为非金属催化剂,这些产品对环境无害、天然无毒、不会产生金属废物。
凭借良好的效率、稳定性、纯度和选择性,有机催化剂广泛用于小分子药物发现和复杂分子结构设计。 使用有机催化剂的部分常见有机催化反应包括Diels-Alders、Michael或Mannich不对称反应,史氏环氧化,1,3-偶极环加成,Friedel-Crafts烷基化,α-氯化,α-氟化和转移氢化。这些反应的引发是通过有机催化剂为底物提供或从底物中去除电子或质子而发生。因此,有机催化剂通常分为Lewis碱、Lewis酸、Brønsted碱和Brønsted酸。
探索我们旨在激发您的环保型有机催化反应和绿色化学探索欲的有机催化剂产品线。