Key Documents
SU860198
Supelco
用于 Varian 自动进样器的二合一套件
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, black polypropylene cap, red PTFE/white silicone septum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
amber glass
black polypropylene cap
red PTFE/white silicone septum
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
外徑
11.6 mm
直徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
膠墊厚度
1.3 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)