Merck
PHL84090
外-6-羟基托品酮
phyproof® Reference Substance
别名:
exo-6-Hydroxytropinone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13NO2
CAS号:
分子量:
155.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
mp
120-121 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1[C@@H]2C[C@H](O)[C@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-6(10)4-7(9)8(11)3-5/h5,7-8,11H,2-4H2,1H3/t5-,7+,8-/m0/s1
InChI 密鑰
UOHSTKWPZWFYTF-ARDNSNSESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)