Merck
CRM47522
Supelco
(±)-土臭素标准液 溶液
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
别名:
气味标准, 饮用水气味标准
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O
CAS号:
分子量:
182.30
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
single component solution
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
关于适当的仪器技术的更多信息,请参见产品的检验报告。联系技术服务部寻求进一步支持。
其他說明
本标准物质 (CRM) 按照 ISO 1703 4 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
实验方案
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt