Key Documents
821845
TSK-GEL® 体积排阻(SW 类型)高效液相色谱柱
phase diol, L × I.D. 30 cm × 1 mm, 4 μm particle size
别名:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 21845
參數
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.02 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
30 cm × 1 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
diol phase
粒徑
4 μm
孔徑
250 Å
工作pH值
2.5-7.5
分離技術
size exclusion (SEC)
外觀
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)