product name
SUPELCOGEL™ 8Pb,8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L34
產品線
SUPELCOGEL™
特點
endcapped: no
製造商/商標名
SUPELCOGEL™
包裝
1 ea of
參數
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 4.6 mm
基質
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
粒徑
9 μm
分離技術
ligand exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他說明
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
法律資訊
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC