推荐产品
AC/DC 輸入
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
材料
stainless steel weighing plate
特點
CE compliant
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kern 440-53N
存貨情形
not available in USA and Canada
最大稱重量測量範圍
6000 g, resolution: 1 g, linearity: ±2 g
W × 深度 × H
165 mm × 230 mm × 80 mm
平台尺寸
170 mm × 150 mm
重量
~1 kg
電池電量
9 V
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- RS 232 interface
- Function to determine percentages
- Protective working cover over display
- Battery supply possible